Learn More
N-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)-metoxi]etil]formamida, Mikromol™
Código de producto. 17923256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17923256 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923256 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0281.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)-metoxi]etil]formamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
CAS 911805-54-4
Nombres de analitos o componentes N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H13 Cl4 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22)
SMILES Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC N-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]formamida
Peso molecular (g/mol) 393.09
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.97 g/mol