Learn More
N-(2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil)propan-1-amina, TRC
Código de producto. 17912365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912365 50 mg 50 miligramos
17971175 250 mg 250 miligramos
17951825 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89588850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67747-01-7
Fórmula molecular C11 H14 Cl3 N O
Peso molecular (g/mol) 282.59
Sinónimo N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]-1-propanamine, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]amine, N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]propylamine
Nombre IUPAC N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]propan-1-amina
SMILES CCCNCCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl)propan-1-amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0141
Porcentaje de pureza >95%