Learn More
N-(2,2,2-Tricloroetoxi)carbonil] Bisnortilidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Bisnortilidine |
| CAS | 71616-76-7 |
| Fórmula molecular | C18H20Cl3NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | trans-1-Phenyl-2-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20Cl3NO4/c1-2-25-15(23)17(13-8-4-3-5-9-13)11-7-6-10-14(17)22-16(24)26-12-18(19,20)21/h3-6,8-10,14H,2,7,11-12H2,1H3,(H,22,24)/t14-,17+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@H]1NC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R)-1-fenil-2-(2,2,2-tricloroetoxicarbonilamino)ciclohex-3-eno-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 420.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.0458 |