Learn More
N-[2-[2-(2-Cloro-4,6-dinitrofenil)diazenilo]-5-(dietilamino)fenil]acetamida (>90%), TRC
Código de producto. 30358640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358640 50 mg -
30350322 10 mg 10 miligramos
30352424 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC54613050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66557-45-7
Fórmula molecular C18H19ClN6O5
Peso molecular (g/mol) 434.83
Sinónimo Acetamide, N-[2-[2-(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]-, Acetamide, N-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- (9CI), Disperse Violet 93 (Cl derivative)
Nombre IUPAC N-[2-[(E)-(2-cloro-4,6-dinitrofenil)diazenil]-5-(dietilamino)fenil]acetamida
SMILES CCN(CC)c1ccc(N=Nc2c(Cl)cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(NC(=O)C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Violet 93 (Cl derivative)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN6O5/c1-4-23(5-2)12-6-7-15(16(9-12)20-11(3)26)21-22-18-14(19)8-13(24(27)28)10-17(18)25(29)30/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,20,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1105