Learn More
N-[2-[2-(2-Bromofenil)etil]-5-metoxifenil]formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[2-(2-Bromophenyl)ethyl]-5-methoxyphenyl]formamide |
| CAS | 223787-57-3 |
| Fórmula molecular | C16H16BrNO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16BrNO2/c1-20-14-9-8-13(16(10-14)18-11-19)7-6-12-4-2-3-5-15(12)17/h2-5,8-11H,6-7H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc(CCc2ccccc2Br)c(NC=O)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-(2-bromofenil)etil]-5-metoxifenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 334.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0364 |