Learn More
N-[2-(1-ciclohexen-1-il)etil]-4-metoxibencenoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-4-methoxybenzeneacetamide |
| CAS | 51072-34-5 |
| Fórmula molecular | C17H23NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO2/c1-20-16-9-7-15(8-10-16)13-17(19)18-12-11-14-5-3-2-4-6-14/h5,7-10H,2-4,6,11-13H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)NCCC2=CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(ciclohexen-1-il)etil]-2-(4-metoxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 273.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1729 |