Learn More
N-[2-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]etil]-2-fluoro-4-nitro-bencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)ethyl)-2-fluoro-4-nitro-benzenamine |
| CAS | 1219708-11-8 |
| Fórmula molecular | C14H23FN2O3Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23FN2O3Si/c1-14(2,3)21(4,5)20-9-8-16-13-7-6-11(17(18)19)10-12(13)15/h6-7,10,16H,8-9H2,1-5H3 |
| SMILES | O=N(=O)C1=CC=C(NCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(F)=C1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-((terc-butildimetilsilil)oxi)etil)-2-fluoro-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 314.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.15 |