Learn More
N-[(1S,2S,4S)-4-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-hidroxi-5-fenil-1-(fenilmetil)pentilocarbámico Éster 5-Tiazolimetil, TRC
Código de producto. 30371160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30371160 1 g 1 g
30381145 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4727851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162849-95-8
Fórmula molecular C28H35N3O5S
Peso molecular (g/mol) 525.66
Sinónimo [1S-(1R*,2R*,4R*)]-[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]carbamic Acid 5-Thiazolylmethyl Ester, tert-Butyl N-[(1S,3S,4S)-1-Benzyl-3-hydroxy-5-phenyl-4-[[(thiazol-5-ylmethoxy)carbonyl]amino]pentyl]carbamate, Ritonavir EP Impurity J
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-((1S,2S,4S)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl)carbamic Acid 5-Thiazolylmethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H35N3O5S/c1-28(2,3)36-27(34)30-22(14-20-10-6-4-7-11-20)16-25(32)24(15-21-12-8-5-9-13-21)31-26(33)35-18-23-17-29-19-37-23/h4-13,17,19,22,24-25,32H,14-16,18H2,1-3H3,(H,30,34)(H,31,33)/t22-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.2297