Learn More
N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-5-(((R)-1-(benciloxi)-3-hidroxipropan-2-il)amino)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benzyloxy)-1-((benzyloxy)methyl)cyclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benzyloxy)-5-(((R)-1-(benzyloxy)-3-hydroxypropan-2-yl)amino)-1-((benzyloxy)methyl)cyclohexanol |
| CAS | 2415029-64-8 |
| Fórmula molecular | C80H88N2O11 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C80H88N2O11/c83-79(59-86-50-62-30-12-2-13-31-62)46-71(73(88-52-64-34-16-4-17-35-64)75(90-54-66-38-20-6-21-39-66)77(79)92-56-68-42-24-8-25-43-68)81-48-70(58-85-49-61-28-10-1-11-29-61)82-72-47-80(84,60-87-51-63-32-14-3-15-33-63)78(93-57-69-44-26-9-27-45-69)76(91-55-67-40-22-7-23-41-67)74(72)89-53-65-36-18-5-19-37-65/h1-45,70-78,81-84H,46-60H2/t70-,71+,72+,73?,74?,75?,76?,77?,78?,79+,80+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@](C[C@H](N[C@@H](COCC1=CC=CC=C1)CN[C@H]([C@@H]2OCC3=CC=CC=C3)C[C@](O)(COCC4=CC=CC=C4)[C@@H](OCC5=CC=CC=C5)[C@@H]2OCC6=CC=CC=C6)[C@@H]7OCC8=CC=CC=C8)(COCC9=CC=CC=C9)[C@@H](OCC%10=CC=CC=C%10)[C@@H]7OCC%11=CC=CC=C%11 |
| Peso molecular (g/mol) | 1253.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1252.64 |