Learn More
N-[(1S)-2-Amino-2-oxo-1-(fenilmetil)etil]-2-pirazina carboxamida, TRC
Código de producto. 30136800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136800 500 mg 500 miligramos
30133078 10 mg 10 miligramos
30008121 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA622540500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289472-80-6
Fórmula molecular C14 H14 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 270.29
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]pirazina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Nombres de analitos o componentes N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O2/c15-13(19)11(8-10-4-2-1-3-5-10)18-14(20)12-9-16-6-7-17-12/h1-7,9,11H,8H2,(H2,15,19)(H,18,20)/t11-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1117