Learn More
N-[(1S)-2-Amino-1-bencil-2-oxoetil]pirazina-2-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30457700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457700 4 x 25 mg -
30051129 25 mg 25 miligramos
17901496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457700 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3368.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1S)-2-Amino-1-bencil-2-oxoetil]pirazina-2-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
CAS 289472-80-6
Nombres de analitos o componentes N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O2/c15-13(19)11(8-10-4-2-1-3-5-10)18-14(20)12-9-16-6-7-17-12/h1-7,9,11H,8H2,(H2,15,19)(H,18,20)/t11-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1117 g/mol