Learn More
N-[(1S)-2-[(3-metilbutil)amino]-2-oxo-1-(fenilmetil)etil]-2-pirazinacarboxamida, Mikromol
Código de producto. 30460064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30460064 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30460064 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3368.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1S)-2-[(3-metilbutil)amino]-2-oxo-1-(fenilmetil)etil]-2-pirazinacarboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide
CAS 1446194-56-4
Nombres de analitos o componentes N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O2/c1-14(2)8-9-22-18(24)16(12-15-6-4-3-5-7-15)23-19(25)17-13-20-10-11-21-17/h3-7,10-11,13-14,16H,8-9,12H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)/t16-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CCNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-(3-metilbutilamino)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 340.4195
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1899 g/mol