Learn More
Éster metílico del ácido N-[(1S)-1-(hidroximetil)-3-fenilpropil]carbámico-d2 fenil, TRC
Código de producto. 30401472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401472 500 mg 500 miligramos
30389193 250 mg 250 miligramos
30389852 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946922500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenyl Methyl Ester
Fórmula molecular C18 D2 H19 N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo [(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenylmethyl Ester, Benzyl ((S)-1-Hydroxymethyl-3-phenylpropyl)carbamate-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO3/c20-13-17(12-11-15-7-3-1-4-8-15)19-18(21)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,20H,11-14H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1/i13D2
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-[(2S)-1,1-dideuterio-1-hidroxi-4-fenilbutan-2-il]carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 301.377
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.165