Learn More
N-[(1S)-1-(Hidroximetil)-2-[(3S)-2-oxo-3-pirrolidilinil]etil]-carbámico ácido tert-butílico éster, TRC
Código de producto. 30399715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399715 250 mg
30407436 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947785250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 249736-45-6
Fórmula molecular C12H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 258.31
Sinónimo N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-hidroxi-3-[(3S)-2-oxopirrolidina-3-il]propano-2-ilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C[C@@H]1CCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(7-15)6-8-4-5-13-10(8)16/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,17)/t8-,9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.158