Learn More
N-[(1S)-1-Bencil-2-(3-metilbutanoilamino)-2-oxoetil]pirazina-2-carboxamida, Mikromol
Código de producto. 30463317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463317 25 mg
1 options
Código de producto. 30463317 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3368.090025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1S)-1-Bencil-2-(3-metilbutanoilamino)-2-oxoetil]pirazina-2-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
CAS 862894-96-0
Nombres de analitos o componentes N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-(3-metilbutanoilamino)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 354.403
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1692 g/mol