Learn More
Clorhidrato de N-[(1RS)-1-metil-2-feniletil]prop-2-yn-1-amina (clorhidrato de rac-desmetilselegilina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-[(1RS)-1-metil-2-feniletil]prop-2-yn-1-amina (clorhidrato de rac-desmetilselegilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride |
| CAS | 2588-96-7 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |