Learn More
N-[(1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo-[3.3.1]non-3-il]-1H-indazol-3-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17914056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17914056 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17914056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo-[3.3.1]non-3-il]-1H-indazol-3-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 107007-95-4
Nombres de analitos o componentes N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H22 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Granisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Granisetron Imp. B (EP), Granisetron USP Related Compound B, Granisetron USP RC B, N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-Indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., Granisetron Related Compound B, Granisetron Hydrochloride Impurity B, Granisetron Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)/t11-,12+,13-
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Nombre IUPAC N-[(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1H-indazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 298.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298,1794 g/mol