Learn More
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabiciclo[3.3.1]non-3-il]-1-metil-1H-indazol-3-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17991836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991836 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17991836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabiciclo[3.3.1]non-3-il]-1-metil-1H-indazol-3-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 160177-67-3
Nombres de analitos o componentes N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H22 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound C, Granisetron Hydrochloride Impurity C, Granisetron Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+
SMILES Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
Nombre IUPAC N-[(1R,5S)-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1-metilindazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 298.38
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298,1794 g/mol