Learn More
N-[1R,2R-(2-metilamino)ciclohex-1-il)metil]-N'-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1R,2R-(2-Methylamino)cyclohex-1-yl)methyl]-N’-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazine |
| CAS | 1260138-03-1 |
| Fórmula molecular | C19H28N4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ((1R,2R)-2-((4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methanamine, (1R,2R)-2-[[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexanemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28N4S/c20-13-15-5-1-2-6-16(15)14-22-9-11-23(12-10-22)19-17-7-3-4-8-18(17)24-21-19/h3-4,7-8,15-16H,1-2,5-6,9-14,20H2/t15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@H]1[C@@H](CCCC1)CN2CCN(CC2)C3=NSC4=C3C=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | ((1R,2R)-2-((4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 344.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.2 |