Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[(1R,2R)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropil)[(4-nitrofenil)sulfonil]amino]-1-(fenilmetil)propil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 935841-80-8 |
| Fórmula molecular | C25H35N3O7S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H35N3O7S/c1-18(2)16-27(36(33,34)21-13-11-20(12-14-21)28(31)32)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)26-24(30)35-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17H2,1-5H3,(H,26,30)/t22-,23-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R)-3-hidroxi-4-[2-metilpropil-(4-nitrofenil)sulfonilamino]-1-fenilbutan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 521.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.2196 |