Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-(hidroximetil)-2-feniletil]carbámico, TRC
Código de producto. 30393371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393371 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30393371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942845100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1009093-14-4
Fórmula molecular C14H21NO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1
Nombre IUPAC N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-fenilpropan-2-il]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 267.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1471