Learn More
Éster 1-metiletílico de N- (1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-1-metiletoxi]metil]hidroxifosfinil]-D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((((1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy)methyl)hydroxyphosphinyl)-D-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 376633-26-0 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N6 O5 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GS 7485 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25N6O5P/c1-9(2)26-15(22)11(4)20-27(23,24)8-25-10(3)5-21-7-19-12-13(16)17-6-18-14(12)21/h6-7,9-11H,5,8H2,1-4H3,(H2,16,17,18)(H2,20,23,24)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)[C@@H](C)NP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil-N-[(2R)-1-oxo-1-propan-2-iloxipropan-2-il]fosfonamídico |
| Peso molecular (g/mol) | 400.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.162 |