Learn More
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonil)-4-metoxifenil]-1-metiletil]-2-bromoacetamida, Mikromol™
Descripción
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonil)-4-metoxifenil]-1-metiletil]-2-bromoacetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide |
| CAS | 133261-14-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 Br N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, Acetamide, N-[2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, (R)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17BrN2O4S/c1-8(15-12(16)7-13)5-9-3-4-10(19-2)11(6-9)20(14,17)18/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,14,17,18)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)CBr)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N-[(2R)-1-(4-metoxi-3-sulfamoilfenil)propan-2-il]acetamida |
| Mostrar más |