Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[(1R)-1-(fenilmetil)-2-propen-1-il]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1R)-1-(Phenylmethyl)-2-propen-1-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 244092-76-0 |
| Fórmula molecular | C15H21NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [(1R)-1-(Phenylmethyl)-2-propenyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO2/c1-5-13(11-12-9-7-6-8-10-12)16-14(17)18-15(2,3)4/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C=C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-1-fenilbut-3-en-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1572 |