Learn More
N-[(1R)-1-(4-acetilfenil)etil]acetamida, TRC
Código de producto. 30312868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312868 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187385100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Fórmula molecular C12H15NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-(4-acetilfenil)etil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 205.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.1103