Learn More
N-[(1R)-1-(1-naftil)etil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30051347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051347 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051347 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3370.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1R)-1-(1-naftil)etil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
CAS 1005450-55-4
Nombres de analitos o componentes (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H20 F3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenepropanamide, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-naftalen-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 371.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,1497 g/mol