Learn More
N-(1H-pirrrol-2-ilcarbonil)-Glicina, TRC
Código de producto. 30425920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30425920 25 mg
1 options
Código de producto. 30425920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83460025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98276-81-4
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo Glycine, N-pyrrol-2-ylcarbonyl- (6CI), N-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)glycine
Nombre IUPAC 2-(1H-pirol-2-carbonilamino)ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccc[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1H-pyrrol-2-ylcarbonyl)-Glycine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c10-6(11)4-9-7(12)5-2-1-3-8-5/h1-3,8H,4H2,(H,9,12)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0535