Learn More
N-(12-aminododecil)desoxinojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin |
| CAS | 885484-41-3 |
| Fórmula molecular | C18 H38 N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2R,3R,4R,5S)-1-(12-Aminododecyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H38N2O4/c19-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20-13-16(22)18(24)17(23)15(20)14-21/h15-18,21-24H,1-14,19H2/t15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | NCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-1-(12-aminododecil)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 346.50532 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.2832 |