Learn More
Clorhidrato de N-(10-aminodecil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30321234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321234 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30321234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60375025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Fórmula molecular C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Nombre IUPAC N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 433.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1405