Learn More
N-[1-(S)-etoxicarbonil-3-fenilpropil]-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384276 1 g 1 g
11394276 5 g 5 g
11304286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19354.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82717-96-2
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.34
Número MDL MFCD00209976
Clave InChI CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Sinónimo s-2-s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, n-s-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, unii-10sz4ij77b, n-1 s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, n-s-+-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, 2s-2-2s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, s,s-n-ethoxy carbonyl-3-phenylpropyl alanine, n-s-1-carboxyethyl-l-homophenylalanine ethyl ester, s,s-n-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl alanine
PubChem CID 5702571
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoic acid
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Punto de fusión 150°C to 152°C
Beilstein 3619501
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.35
Porcentaje de pureza 98%