Learn More
(+)-N-[1-(S)-Etoxicarbonxil-3-fenilpropil]-L-alanina, TRC
Código de producto. 30135772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135772 1 g 1 g
30008598 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8915861G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82717-96-2
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 279.33
Sinónimo (2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. B (EP), Ramipril Imp. F (EP), Enalapril Maleate Imp. B (EP), Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, 1-ethyl ester, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-[(1-carboxyethyl)amino]-, monoethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, monoethyl ester, (αS)- (9CI), N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]ácido propanoico
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-([(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino)propanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471