Learn More
(-)-N-[1-(R)-Etoxicarbonxil-3-fenilpropil)-D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl]-D-alanine |
| CAS | 122076-80-6 |
| Fórmula molecular | C15H21NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-[[(1R)-1-Carboxyethyl]amino]benzenebutanoic Acid Monoethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H](C)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1471 |