Learn More
Maleimida N-(1-Pirenilo), TRC
Código de producto. 30413816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413816 50 mg
30418138 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99020050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42189-56-0
Fórmula molecular C20 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 297.31
Nombre IUPAC 1-pirena-1-ilpirol-2,5-diona
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Pyrenyl) Maleimide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.079