Learn More
N-(1-feniletilo) ibuprofeno amida (mezcla de 4 diastereómeros), TRC
Código de producto. 30134420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134420 100 mg 100 miligramos
17923125 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP320880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105959-56-6
Fórmula molecular C21 H27 N O
Peso molecular (g/mol) 309.45
Sinónimo Benzeneacetamide, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)-, 2-(4-isobutylphenyl)-N-(1-phenylethyl)propanamide, N-(α-Phenylethyl)ibuprofenamide
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]-N-(1-feniletil)propanamida
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NC(C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.2093
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.