Learn More
N-(1-Oxílio-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)maleimida, TRC
Código de producto. 30134476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134476 25 mg 25 miligramos
30134764 50 mg 50 miligramos
17933975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87380025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15178-63-9
Fórmula molecular C13 H19 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 251.3
Nombre IUPAC 1-(1-λ^{1}-oxidil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-il)pirol-2,5-dión
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)maleimide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N2O3/c1-12(2)7-9(8-13(3,4)15(12)18)14-10(16)5-6-11(14)17/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1396
Porcentaje de pureza >95%