Learn More
N-(1-Oxohexadecyl)-L-Ácido Tert-Éster Butílico Ácido, TRC
Código de producto. 17997164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997164 2.5 g 2.50 g
17917174 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8700902.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536721-25-2
Fórmula molecular C25 H47 N O5
Peso molecular (g/mol) 441.64
Sinónimo N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester
Nombre IUPAC (4S)-5-tert-butoxi-4-(hexadecanoilamino)-5-oxo-pentanoico ácido
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid tert-Butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)26-21(19-20-23(28)29)24(30)31-25(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3,(H,26,27)(H,28,29)/t21-/m0/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.3454