Learn More
N-(1-oxobutil)-DL-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Oxobutyl)-DL-alanine |
| CAS | 59875-04-6 |
| Fórmula molecular | C7H13NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-((Butanoyl)amino)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-4-6(9)8-5(2)7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C(C)NC(CCC)=O)O |
| Nombre IUPAC | butirilalanina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.09 |