Learn More
Diclorhidrato de N-1-naftiletilendiamina, TRC
Código de producto. 30468089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468089 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30468089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37248050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
CAS 1465-25-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Cantidad 50 g
Sinónimo N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
SMILES NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 186.2523646
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0691
Porcentaje de pureza >95