Learn More
Diclorhidrato de N-1-naftiletilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride |
| CAS | 1465-25-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H16Cl2N2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H |
| SMILES | NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.2523646 |
| Mostrar más |