Learn More
N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15185083 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15185083 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 g
1 options
Código de producto. 15185083 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor R70103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para la determinación del dióxido de nitrógeno (ASTM D-1607)
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.18
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED