Learn More
Dihidrocloruro de N-1-naftiletileno diamina, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10704191 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10704191 100 g 100 g
10704001 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704191 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/1250/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1465-25-4 | Molecular Formula: C12H16Cl2N2 | Molecular Weight: 259.174 g/mol
Diclorhidrato de diamina de N-1-naftiletileno, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Número MDL 12556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Punto de fusión 200°C
Color Beige
Envase Tarro de cristal
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.17g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.