Learn More
Dihidrocloruro de N-1-naftiletileno diamina, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Diclorhidrato de diamina de N-1-naftiletileno, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 200°C |
| Color | Beige |
| Envase | Tarro de cristal |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.17g/mol |
| Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.