Learn More
N-(1-Naftil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496370 10 g 10 g
11406380 50 g 50 g
11416380 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496370 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19024.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-88-4
Fórmula molecular C11H10N2S
Peso molecular (g/mol) 202.275
Número MDL MFCD00041824
Clave InChI PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
Nombre IUPAC Naftaleno-1-iltiourea
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)thiourea
Punto de fusión 185°C to 191°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN1651
Beilstein 778118
Índice Merck 14,722
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.29
Porcentaje de pureza 97%