Learn More
N-(1-Naftil)-N-(fenilmetileno)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567493 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10260153 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10567493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC33318EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 890-51-7
Fórmula molecular C17H13N
Peso molecular (g/mol) 231.298
Número MDL MFCD02235774
Clave InChI NQPYSYDZNCHIQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl-n-phenylmethylene amine, n-benzylidenenaphthalen-1-amine, n-e-phenylmethylidene naphthalen-1-amine, 1z-1-naphthyl-2-phenyl-1-azaethene, n-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimine, 1z-n-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimine, n-benzylidene-1-napthylamine, benzylidene-a-napthylamine, maybridge3_000265, n-benzylidene-1-naphthalenamine
PubChem CID 1201463
Nombre IUPAC N-naftalen-1-il-1-fenilmetanimina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-naphthyl)-N-(phenylmethylene)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.3