Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16665763 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16665763 25 g 25 g
16655763 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16665763 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 222488H25G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS reagent, >98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.17
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC dihidrógeno N1-(naftalen-1-il)etano-1,2-diamina dicloruro
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza min. 98 %
Forma física Sólido