Learn More
Diclorhidrato de N-(1-Naftil)etilenodiamina, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480297 100 g 100 g
15455469 5 g 5 g
15470297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63214.22
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se utiliza para la determinación colorimétrica de sulfonamida en sangre.
Used for colorimetric determination of sulfonamide in bloodN-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea para la determinación colorimétrica de sulfonamida en sangre. El diclohidrato de N-(1Naftil)etilenodiamina actúa como agente de acoplamiento para la determinación espectrofotométrica de aminas aromáticas, aminofenoles, fenilendiaminas, dinitroanilinas, cloroanilinas, tioles y sulfonamidas. También se utiliza en el análisis cuantitativo de nitrato y nitrito en muestras de agua por colorimetría. Participa en la preparación de (N-1-naftil-etilenodiamina)-dicloroplatino(II) en la reacción con tetracloroplatinato de potasio.
Solubilidad
Soluble en agua o etanol de 95 %. Soluble en agua caliente, alcohol, ácido clorhídrico diluido y acetona.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. No es compatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos halógenos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Número MDL MFCD00012556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión 191°C to 199°C
Color De crema a blanco o gris
Cantidad 100 g
Beilstein 3707471
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,6409
Información de solubilidad Soluble in water or 95% ethanol;Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.18
Grado ACS
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride