Learn More
Diclorhidrato de N-(1-naftil)etilenediamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493377 10 g 10 g
11403387 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17164.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.12€
    51.65€ / 10 g
    Ahorro 10.47€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.174 g/mol
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el diclorhidrato de N-(1-naftil)etilenodiamina actúa como agente de acoplamiento para la determinación espectrofotométrica de aminas aromáticas, aminofenoles, fenilendiaminas, dinitroanilinas, cloroanilinas, tioles y sulfonamidas. También se utiliza en el análisis cuantitativo de nitrato y nitrito en muestras de agua por colorimetría. Participa en la preparación de (N-1-naftil-etilenodiamina)-dicloroplatino (II) reaccionando con tetracloroplatinato de potasio.
Solubilidad
soluble en agua caliente, alcohol, ácido clorhídrico diluido y acetona.
Notas
higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos halógenos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Número MDL MFCD00012556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión 191°C to 199°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3707471
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,6409
Información de solubilidad Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.18
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.