Especificaciones
| CAS | 1465-25-4 |
| Punto de fusión | 188 °C a 198 °C |
| Fórmula molecular | C12H16Cl2N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (20mg/mL; casi transparente, solución incolora a ligeramente amarilla) y 25mg/mL, EtOH. |
| Clave InChI | MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.174 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-2-aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .