Learn More
N-(1-naftil-d7-metil)metilamina, TRC
Código de producto. 30483572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30483572 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN372952100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl-d7-methyl)methylamine
CAS 1189686-07-4
Fórmula molecular C12 2H7 H6 N
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CNC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nombre IUPAC 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-il)-N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 178.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1487
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.