Learn More
N-(1-naftil-d7-metil)metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Naphthyl-d7-methyl)methylamine |
| CAS | 1189686-07-4 |
| Fórmula molecular | C12 2H7 H6 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CNC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-il)-N-metilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1487 |